3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB05871.1 BTB05871.10
MAYBBTB05871.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB05871.1 MAYBBTB05871.10
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Formel: C₄H₅ClN₄
MDL Number: MFCD00051740
CAS-Nummer: 17284-97-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge