Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure) 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
318150100 318150050 318150500 318152500
ACRO318150100EA 49.9 EUR InStock
ACRO318150100 ACRO318150050 ACRO318150500 ACRO318152500
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure) 98%
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure)
Formel: (CH₃)₂As(O)OH
Melting Pt: 195…198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002095
CAS-Nummer: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge