Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12075.09 A12075.88
A12075.09EA 167 EUR InStock
A12075.09 A12075.88
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure) ≥98%
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure)
Purity: 98% CAS No.: 75-60-5 Molecular Formula: (CH3)2AsO2H Formula Weight: 138.00 Melting Point: 200° Beilstein Reference: 1736965 Merck Reference: 14,1604 UN No.: 1572 MDL No.: MFCD00002095
Formel: (CH₃)₂As(O)OH
Melting Pt: 200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002095
CAS-Nummer: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1604
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge