2-Brommalondialdehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H31030.18 H31030.06
H31030.18EA 360 EUR InStock
H31030.18 H31030.06
2-Brommalondialdehyd ≥97%
2-Brommalondialdehyd
Purity: 97% CAS No.: 2065-75-0 Molecular Formula: C3H3BrO2 Formula Weight: 150.96 Melting Point: ca 145° dec. MDL No.: MFCD00459999
Formel: C₃H₃BrO₂
MW: 150.96 g/mol
Melting Pt: ∼ 145 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00459999
CAS-Nummer: 2065-75-0
EINECS: 430-470-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge