1,4-Dioxan-2,5-dion
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01616.1 SB01616EA SB01616EE
MAYBSB01616.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01616.1 MAYBSB01616EA MAYBSB01616EE
1,4-Dioxan-2,5-dion
1,4-Dioxan-2,5-dion
Formel: C₄H₄O₄
MDL Number: MFCD00081108
CAS-Nummer: 502-97-6
EINECS: 207-954-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge