N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15433.14 A15433.22 A15433.36
A15433.14EA 48.3 EUR InStock
A15433.14 A15433.22 A15433.36
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin 98%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Purity: 98% CAS No.: 3030-47-5 Molecular Formula: C9H23N3 Formula Weight: 173.30 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -20° Boiling Point: 199° Beilstein Reference: 1741396 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00014876
Formel: C₉H₂₃N₃
Siedepunkt: 199 °C
Melting Pt: < –20 °C
Dichte: 0,830
Flash-Pt: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014876
CAS-Nummer: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge