2-Thienylacetylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003050-25G 003050-100G
FLUO003050-25GEA 79.1 EUR InStock
FLUO003050-25G FLUO003050-100G
2-Thienylacetylchlorid
2-Thienylacetylchlorid
Formel: C₆H₅ClOS
MDL Number: MFCD00005456
CAS-Nummer: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge