0883-100MLEA
67.8
EUR
InStock
0883-100ML
0883-400ML
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) ≥99%, Biotechnologische Qualität
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Vorgemischt mit Isoamyl-Alkohol (25:24:1). Eine 1 : 1 gesättigte Phenol : Chloroform Mischung ist ideal für die Extraktion von Protein aus DNA Ansätzen. Verpackt mit einem pH von 6,7 wird dieses Produkt ausgeliefert mit einem separaten alkalischen Puffer, der dem Forscher ermöglicht, den pH Wert auf 8,0 zu erhöhen.