Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Amidoschwefelsäure 20% in wässriger Lösung, technische Qualität

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


21417.3000 21417.4000 21417.5020
KRAF21417.3000EA 62.1 EUR InStock
KRAF21417.3000 KRAF21417.4000 KRAF21417.5020
Amidoschwefelsäure 20% in wässriger Lösung, technische Qualität
Amidoschwefelsäure


Formel: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Siedepunkt: 247
Melting Pt: 205
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
Merck Index: 13,09006
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..