Fleecejacke, Pro Service
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1003275392XL 1003275393XL 100327539L 100327539M 100327539S 100327539XL 100327539XS 1003279302XL 1003279303XL 100327930L 100327930M 100327930S 100327930XL 100327930XS 1003279402XL 1003279403XL 100327940L 100327940M 100327940S 100327940XL 100327940XS
KWIN1003275392XLEA 0 EUR InStock
KWIN1003275392XL KWIN1003275393XL KWIN100327539L KWIN100327539M KWIN100327539S KWIN100327539XL KWIN100327539XS KWIN1003279302XL KWIN1003279303XL KWIN100327930L KWIN100327930M KWIN100327930S KWIN100327930XL KWIN100327930XS KWIN1003279402XL KWIN1003279403XL KWIN100327940L KWIN100327940M KWIN100327940S KWIN100327940XL KWIN100327940XS
Fleecejacke, Pro Service
Arbeitskleidung
Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.
  • Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
  • Zugband am Reißverschluss austauschbar
Gewicht: 300 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge