ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, CF4 blue
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5090036 5090037 5090038 5090039 5090040 5090042 5090043 5090044 5090045 5090048 5090049
114-4637EA 0 EUR InStock
114-4637 114-4638 114-4639 114-4640 114-4641 114-4643 114-4644 114-4645 114-4646 114-4649 114-4650
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, CF4 blue
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuhe mit Sicherheitsreflektoren und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Blau/Grau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge