8-Bromguanosin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002895-25G 002895-100G 002895-5G
FLUO002895-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002895-25G FLUO002895-100G FLUO002895-5G
8-Bromguanosin
8-Bromguanosin
Formel: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
MW: 362.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037985
CAS-Nummer: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge