(±)-Tetrahydrofurfurylbromid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC16908.10 CC16908.50
MAYBCC16908.10EA 0 EUR InStock
MAYBCC16908.10 MAYBCC16908.50
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid
Formel: C₅H₉BrO
MDL Number: MFCD00016894
CAS-Nummer: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge