α-Fluorphenylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009226-1G 009226-5G
FLUO009226-1GEA 149 EUR InStock
FLUO009226-1G FLUO009226-5G
α-Fluorphenylessigsäure
α-Fluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD00004221
CAS-Nummer: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge