Azidotrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
155071-10G 155071-50G
SIAL155071-10GEA 111 EUR InStock
SIAL155071-10G SIAL155071-50G
Azidotrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Azidotrimethylsilane
Formel: C₃H₉N₃Si
MDL Number: MFCD00001986
CAS-Nummer: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge