Thiocarbohydrazid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L01205.06 L01205.14 L01205.22
L01205.06EA 39.8 EUR InStock
L01205.06 L01205.14 L01205.22
Thiocarbohydrazid ≥97%
Thiocarbohydrazid
Purity: 97% CAS No.: 2231-57-4 Molecular Formula: CH6N4S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 506657 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007616
Formel: CH₆N₄S
Melting Pt: ∼ 175 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00007616
CAS-Nummer: 2231-57-4
EINECS: 218-769-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge