Unterziehhandschuhe, Perfect Poly® PU First Liner White
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2132200/10 2132200/11 2132200/7 2132200/8 2132200/9
DALL2132200/10EA 143 EUR InStock
DALL2132200/10 DALL2132200/11 DALL2132200/7 DALL2132200/8 DALL2132200/9
Unterziehhandschuhe, Perfect Poly® PU First Liner White
Handschuhe
Strickhandschuhe aus 50% Polyamid und 50% für Feinarbeiten oder zum Tragen als Unterziehhandschuhe.
  • Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit einem gutem Tastgefühl
  • Elastisches Handgelenk
  • Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet
  • Durch die weiße Farbe der Handschuhe werden die Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit unterstrichen
Zertifizierungen: Kat. I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge