Ionenchromatographie-Säulen, Kationenanalyse
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6709608 F6700530 F7120012 F7122000
554-2896EA 475 EUR InStock
554-2896 554-2887 554-2935 554-2936
Ionenchromatographie-Säulen, Kationenanalyse
Chromatographiesäulen
YS-50- Hochleistungsversion von YK-421
- Geeignet für Analysen mit Suppressor- und Nicht-Suppressor-Methoden
- Peak-Form ist deutlicher, besonders bei Analysen von divalenten Kationen
- Unterstützt die Analyse von Alkylaminen und Übergangsmetallen
YK-421- Säulen für die Kationenanalyse mit Nicht-Suppressor-Methode
- Gleichzeitige Analyse von monovalenten und divalenten Kationen
- Geeignet für die Trennung von Alkylaminen
Y-521- Säulen für die Kationenanalyse mit Nicht-Suppressor-Methode
- Für die Trennung von monovalenten oder divalenten Kationen
T-521- T-521 ist geeignet für die Analyse von Übergangsmetallionen
- Die hochempfindliche Analyse wird durch die Nachsäulen-Farbreaktionsmethode entwickelt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge