3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RJC02789.250 RJC02789.1
CHMPRJC02789.250EA 0 EUR InStock
CHMPRJC02789.250 MAYBRJC02789.1
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD00016492
CAS-Nummer: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge