Natrium-4-hydroxymercuribenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
55540-25G 55540-5G
SIAL55540-25GEA 426 EUR InStock
SIAL55540-25G SIAL55540-5G
Natrium-4-hydroxymercuribenzoat, Sigma-Aldrich®
Natrium-4-hydroxymercuribenzoat
Formel: C₇H₅HgNaO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 138-85-2
EINECS: 205-340-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge