(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL5327.5 FL5327.25 005327-100G 005327-25G
CHMPFL5327.5EA 0 EUR InStock
CHMPFL5327.5 CHMPFL5327.25 FLUO005327-100G FLUO005327-25G
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(±)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
MDL Number: MFCD00005374
CAS-Nummer: 453-20-3
EINECS: 207-219-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge