4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
308560-5G 308560-100G
SIAL308560-5GEA 26.5 EUR InStock
SIAL308560-5G SIAL308560-100G
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-6-chlorbenzol-1,3-disulfonamid
Formel: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MDL Number: MFCD00007933
CAS-Nummer: 121-30-2
EINECS: 204-463-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge