2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010630-1G 010630-5G
FLUO010630-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010630-1G FLUO010630-5G
2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether
2,2,3,3,3-Pentafluorpropyldifluormethylether
Formel: C₄H₃F₇O
CAS-Nummer: 56860-81-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge