Vinylferrocen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283630-1G 283630-5G
SIAL283630-1GEA 121 EUR InStock
SIAL283630-1G SIAL283630-5G
Vinylferrocen, Sigma-Aldrich®
Vinylferrocen
Formel: C₁₂H₁₂Fe
MDL Number: MFCD00001434
CAS-Nummer: 1271-51-8
EINECS: 215-041-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge