4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011239-1G 011239-5G
FLUO011239-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011239-1G FLUO011239-5G
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
4-(4-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
MDL Number: MFCD00170930
CAS-Nummer: 57478-19-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge