4-Chlor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C6506-25G C6506-5G
SIALC6506-25GEA 291 EUR InStock
SIALC6506-25G SIALC6506-5G
4-Chlor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00002601
CAS-Nummer: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge