Chloracetaldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
317276-5ML 317276-1L 317276-250ML
SIAL317276-5MLEA 30.7 EUR InStock
SIAL317276-5ML SIAL317276-1L SIAL317276-250ML
Chloracetaldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Chloracetaldehyd
Formel: C₂H₃ClO
MDL Number: MFCD00006992
CAS-Nummer: 107-20-0
EINECS: 203-472-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge