Kapillarsäulen, OPTIMA® 225
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726080.10 726118.15 726118.25 726118.30 726118.50 726118.60 726352.25 726352.30 726352.50 726352.60
MANA726080.10EA 329 EUR InStock
MANA726080.10 MANA726118.15 MANA726118.25 MANA726118.30 MANA726118.50 MANA726118.60 MANA726352.25 MANA726352.30 MANA726352.50 MANA726352.60
Kapillarsäulen, OPTIMA® 225
Chromatographiesäulen
Mittlere polare GC-Phase.
  • Empfohlen zur Analyse von Fettsäuren
  • Maximale Temperatur in isothermer Anwendung 260 °C
  • Maximale Temperatur in kurzem isothermem Temperaturprogramm 280 °C
50% Cyanopropylmethyl – 50% Phenylmethylpolysiloxan-Phase.
USP-Code: G7 / G19.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge