Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
03-0014.1 03-0014.5
CHMP03-0014.1EA 0 EUR InStock
CHMP03-0014.1 CHMP03-0014.5
Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-5-fluorbenzoat
Formel: C₉H₈BrFO₂
MDL Number: MFCD04114323
CAS-Nummer: 138786-65-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge