Cyclopentansulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32865.MD H32865.03 H32865.06
H32865.MDEA 72.6 EUR InStock
H32865.MD H32865.03 H32865.06
Cyclopentansulfonylchlorid ≥97%
Cyclopentansulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 26394-17-2 Molecular Formula: C5H9ClO2S Formula Weight: 168.64 Boiling Point: 71-73°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD04117774
Formel: C₅H₉ClO₂S
Siedepunkt: 71…73 °C (2 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117774
CAS-Nummer: 26394-17-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge