Cyclopentadienylmangantricarbonyl
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
38606.03 38606.06
38606.03EA 75.8 EUR InStock
38606.03 38606.06
Cyclopentadienylmangantricarbonyl
Cyclopentadienylmangantricarbonyl
CAS No.: 12079-65-1 Molecular Formula: C8H5MnO3 Formula Weight: 204.06 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 77° UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00001440
Formel: C₈H₅MnO₃
Melting Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001440
CAS-Nummer: 12079-65-1
EINECS: 235-142-4
UN: 3466
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge