Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 Amin
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726353.30 726354.30 726355.25 726356.30 726357.30 726358.30 726359.30 726360.30 726361.10
MANA726353.30EA 725 EUR InStock
MANA726353.30 MANA726354.30 MANA726355.25 MANA726356.30 MANA726357.30 MANA726358.30 MANA726359.30 MANA726360.30 MANA726361.10
Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 Amin
Chromatographiesäulen
Spezielle GC-Phase zur Analyse von Aminen.
  • Speziell desaktiviert für die Analyse von polyfunktionellen Aminen wie Ethanolaminen, Amino-funktionalisierten Diolen und ähnlichen Verbindungen
  • Verbesserte Linearität für Analysen aktiver Komponenten im Spurenbereich
  • Max. Temperatur für isothermen Betrieb 300 °C
  • Max. Temperatur für kurze Isothermen im Temperaturprogramm 320 °C
USP-Code: G27 / G36.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge