Minimate™ Tangentialfluss-Filtrationssystem
Minimate™ Tangentialfluss-Filtrationssystem
Das Minimate™ Tangentialfluss-Filtrationssystem vereinfacht Konzentrierungs- Entsalzungs- und Pufferaustauschprozesse im Laborbereich.
Bild aus der Forschungsbroschüre, Seite 10
  • Das „Plug-n-Play“-Design des Systems umfasst alle Geräte, Schläuche und Anschlüsse, die Sie für die schnelle Einrichtung und Inbetriebnahme Ihrer TFF-Prozesse benötigen
  • Konzentrierungs- und Diafiltrationsprozesse können auf dem gleichen System mit einem Minimum an Benutzereingriffen durchgeführt werden
  • Kosteneffizientes Design − leicht zu reinigen und wiederzuverwenden
Anwendungen
  • Konzentrat und Entsalzung von Proteinen, Peptiden oder Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligonukleotide)
  • Rückgewinnung von Antikörpern oder rekombinanten Proteinen aus aufgereinigten Zellkulturmedien
  • Trennen (Fraktionieren) der großen von kleinen Biomolekülen
  • Konzentrieren Sie Viren oder Gentherapievektoren
  • Bereiten Sie Proben vor der Säulen-Chromatographie vor
Broschüre anzeigen