Masterflex® Peristaltikpumpen und Fluid-Handling-Lösungen
Carousel
Masterflex® Peristaltikpumpsysteme sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, bieten höchste Präzision und gewährleisten eine optimale Performance von der Forschung bis zur Produktion.
Unsere Pumpen verfügen über die neueste biometrische Technologie, einschließlich MasterflexLive®, sowie über einfache Steuerung und Möglichkeiten zum Schlauchwechsel – eine wartungsarme und preiswerte Lösung für Ihre Peristaltikpumpanforderungen.
Unsere vielfältige Peristaltikpumpenserie bietet Ihnen ein breites Spektrum an Durchflussmengen:
  • Masterflex Ismatec® Serie 0.0001 bis 365 ml/Min.
  • Masterflex L/S® Serie 0.00005 bis 3400 ml/Min.
  • Masterflex I/P® Serie 0.001 bis 26 LPM
  • Masterflex B/T® Serie 0.3 bis 42 LPM
Mit mehr als 10.000 Pumpoptionen und Schläuchen finden Sie bei Masterflex® genau das was Sie benötigen.
Top-Produkte für Biopharma und mehr
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pump
Merkmale und Vorteile von Lösungen für das Fluid Handling
Unsere Lösungen für das Fluid Handling sind so konzipiert, dass sie Ihr gesamtes Unternehmen unterstützen. Unser System unterstützt Rückverfolgbarkeit ebenso wie IQ/OQ/PQ.
Unsere Pumpen haben sich seit langem in folgenden Bereichen bewährt: 
  • Bioprocessing
  • Chemikaliendosierung
  • Lebensmittel und Getränke
  • Dispenser für Kosmetika
  • Tinten/Lacke
  • Zellstoff und Papier
  • Halbleiter
  • Wasser und Abwasser
Außerdem bieten unsere Pumpen unvergleichliche Vorteile, darunter:
  • Robustes, proprietäres Design, das auch für raue Umgebungen geeignet ist
  • Höchste Qualität für Genauigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit
  • Hochvolumetrisches System, bei dem die Flüssigkeit nur das Schlauchmaterial berührt
Lösungen für das Fluid Handling – von der Forschung bis zur Produktion
Wir engagieren uns für den Erfolg Ihres gesamten Flüssigkeitspfads – von der Forschung bis zur Produktion
Weitere Anwendungen
Masterflex® setzt sich für Ihren Erfolg ein, von der Laborforschung bis hin zur Produktion in großem Maßstab. Unsere robusten Pumpen und Schläuche sind langlebig. Das bedeutet weniger Unterbrechungen während des wissenschaftlichen Prozesses sowie zuverlässige Genauigkeit und volle Übereinstimmung mit Standards, Messungen und Vorschriften.
Produkte im Fokus
Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Tools
Verbinden Sie sich mit Masterflex®, Part of Avantor
Bleiben Sie mit Lösungen von Masterflex® (Part of Avantor) für fortschrittliche und innovative Lösungen für den Flüssigkeitspfad stets auf dem Laufenden:
  • Fallstudien
  • Webinare
  • Leitfäden und Anleitungen
Melden Sie sich noch heute für den E-Mail-Newsletter an
Wir erweitern unsere Produktlinien ständig, um Ihren Anforderungen noch besser gerecht werden zu können. Entdecken Sie alle Produkte von Masterflex.