Drucken
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
00699030.EA 128 EUR
00699030.
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
125 g Neutralisator neutralisieren 1 Liter 4% Formalin. Nach Umrühren 24 h warten bis der Prozess abgeschlossen ist.