Guanidiniumchlorid ≥98%, technische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
0118-1KGEA
198
EUR
0118-1KG
0118-500G
0118-5KG
Guanidiniumchlorid ≥98%, technische Qualität
Guanidiniumchlorid
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl MW: 95.53 g/mol Melting Pt: 185 °C Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Ammonium Chlorid | ≤ 0,5 % |
Asche | ≤ 0,4 % |
Feuchtigkeit (KF) | ≤ 0,3 % |
Reinheit | ≥ 98 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...