Drucken
VWR® Acrylamid und Bis-Acrylamid
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0172-250GEA 387 EUR
0172-250G 0172-50G 0254-500ML 0172-100G
VWR® Acrylamid und Bis-Acrylamid
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Ein umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Acrylamid- und Bisacrylamid-Pulvermischungen, vorgemischten Stammlösungen und gebrauchsfertigen Lösungen für die maßgeschneiderte Polyacrylamid-Gelelektrophorese von Proteinen und die PAGE von Nukleinsäuren.
Ultrareine (>99,9 %) Acrylamid- und Bisacrylamidpulver bieten die Flexibilität für die Vorbereitung von Lösungen mit Konzentrationen und Verhältnissen für alle Elektrophoreseanwendungen.
Flüssige Mischungen verringern die Handhabung neurotoxischer Acrylamide.
Verpackung: In eine Plastikflasche gefüllt.