Drucken
Tris-Glycin-Puffer, 10X Konzentrat, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
0307-4LEA 270 EUR
0307-4L 0307-1L 0307-5L
Tris-Glycin-Puffer, 10X Konzentrat, ultrarein
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Laufpuffer für 1-D und 2-D Protein-Gel-Elektrophorese.
  • Konzentrierte Lösungen in verschiedenen Verpackungsoptionen.
Eine 1X Arbeitslösung enthält 0,025 M Tris-Stammlösung und 0,192 M Glycin.