Drucken

Oxalsäure Dihydrat, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

0326-1KGEA 227 EUR
0326-1KG 0326-500G
Oxalsäure Dihydrat, hochrein
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=8285f17a75fcf74b6035d4a51c0106d96b11ea1b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Ash <0.2%
Chloride <0.005%
Insolubles <0.05%
Iron <0.005%
Purity >99%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR