Drucken
4-(Dimethylamino)benzaldehyd hydrochloric solution, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
MQ100
03891-250ML
03891-250MLEA 75.2 EUR
03891-250ML
4-(Dimethylamino)benzaldehyd hydrochloric solution, Supelco®
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Reagent for urobilinogen
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 176-177
Melting Pt: 72
MDL Number: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03257
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b09d7b40baff0464ffb9763186a2290bf30423&vid=e6b09d7b40baff0464ffb9763186a2290bf30423&prid=web&clid=SAPDAM