Drucken

Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

0442-1LEA 76.7 EUR
0442-1L 0442-4L
Tween® 80 (Polysorbat), Proteomik-Qualität
Tween® 80 (Polysorbat)

Nichtionisches Detergenz, welches hydrophile Proteine von hydrophonen Transmembranproteinen separiert, ohne die biologische Funktion zu verändern.

Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle < 0,001 %
Hydroxylzahl 65 - 80
Identität entspricht
Wassergehalt (KF) 3,0 %
Protease nicht nachweisbar
Glührückstand 0,25 %
RNase nicht nachweisbar
Spezifisches Gewicht 1,06 - 1,09
Viskosität 300 - 500 Centistoke


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR