Drucken

Bismut(III)citrat, high_purity

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

0466-500GEA 0 EUR
0466-500G
Bismut(III)citrat, high_purity
Bismut(III)citrat
Formel: C₆H₅BiO₇
MW: 398.08 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050817
CAS-Nummer: 813-93-4
EINECS: 212-390-1

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Arsen 0,001 %
Kupfer 0,001 %
Identität entspricht
Blei 0,001 %
Trocknungsverlust 1,0 %
Reinheit (Bi) 50,0 - 52,5 %
Reinheit (Bi203) 55,7 - 58,5 %
Silber 0,001 %
Löslichkeit (1 %, NH4OH) entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR