Drucken
Citronensäure, anhydrous 99,5 ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
0529-1KGEA 165 EUR
0529-1KG 0529-3KG 0529-500G
Citronensäure, anhydrous 99,5 ACS
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Siedepunkt: 310
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=431351cfe967d5cecc0f339b1ca8b269da45dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Karbonisierbare Stoffe (H₂SO₄) Pass
Chloride ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,005%
Iron ≤ 0,0003%
Lead ≤ 0,0002%
Oxalate Test Pass
Phosphate ≤ 0,001%
Purity ≥ 99,5%
Residue on Ignition ≤ 0,02%
Schwefel-Bestandteile (als SO₄) ≤ 0,002%