Drucken

Uridin, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

0975-50GEA 244 EUR
0975-50G
Uridin, ultrarein
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Melting Pt: 166…167 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Em (261nm, 0.15M Phosphatepuffer, pH 7.3) ≥ 10 100


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR