Drucken
Zellulose, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09906-1KG
09906-1KGEA 205 EUR
09906-1KG
Zellulose, Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3 g/mol
Melting Pt: 260…270 °C
Dichte: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd1258e36db9d94c919ce9e3f497e4595366ed0&vid=4dd1258e36db9d94c919ce9e3f497e4595366ed0&prid=web&clid=SAPDAM