Farbreferenzlösungen, gebrauchsfertig, gemäß Ph Eur., Certipur®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.00265.0001
1.00266.0001
1.00267.0001
1.00268.0001
1.00269.0001
1.00265.0001EA
628
EUR
1.00265.0001
1.00266.0001
1.00267.0001
1.00268.0001
1.00269.0001
Farbreferenzlösungen, gebrauchsfertig, gemäß Ph Eur., Certipur®, Supelco®
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
- Stable solutions with a minimum shelf life of 3 years
- Ready to use solutions
- Certificate of Analysis included