Drucken

Stärke, löslich ISO zA, Millipore®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 58.2 EUR
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Stärke, löslich ISO zA, Millipore®
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR