Drucken

Calciumchlorid, anhydrous, granulated 6-14 mm, Supelco®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


MQ200

1.02392.9025
1.02392.9025EA 0 EUR
1.02392.9025
Calciumchlorid, anhydrous, granulated 6-14 mm, Supelco®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Siedepunkt: 1600
Melting Pt: 772
Dichte: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR