Drucken

Kupfer(II)oxid, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


MQ200

1.02761.0500 1.02761.9025
1.02761.0500EA 416 EUR
1.02761.0500 1.02761.9025
Kupfer(II)oxid, Supelco®
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Siedepunkt: 2000
Melting Pt: 1326
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1326 °C (decomposition)
Molar Mass 79.55 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 6.48 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR