Drucken

Natriumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 118.28 EUR
1.06370.0050 1.06370.0250
Natriumdihydrogenphosphat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Melting Pt: ∼650 °C
Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR